Beskrivelse
- Meget holdbart polyethylen-design i ét stykke
- Et tryk trækker 3 mL ind i denne 6-tommers overføringspipette
- Lille spids sikrer ensartet reproduktion af dråbestørrelse
- Gradueret til 1 mL og 2 mL mærker
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 1, 2 mL |
| Mængde | 500/Cs. |
| Emballagetype | Individuelt indpakket |
| Volumen (metrisk) | 3 mL |
| Længde (metrisk) | 15.2 cm |
| Type | Falcon™ Overførselspipet |
| Engangs | Engangsbrug |