Få mere at vide
Corning™ Almindelige genanvendelige kortstilke plasttragte
Shop alle Corning produkter
Diameter (metrisk) stilk:
1,5 mm
4 mm
6 mm
7 mm
11 mm
15 mm
Højde (metrisk):
45 mm
65 mm
85 mm
110 mm
180 mm
220 mm
Længde (metrisk) stilk:
25 mm
35 mm
43 mm
55 mm
90 mm
95 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Beskrivelse
Tillader sikker og nem overførsel af faste stoffer eller væsker fra en beholder til en anden.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) stilk | 1,5 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Oversigt | Konstrueret af slidstærkt gennemskinnelig polypropylen |
| Længde (metrisk) stilk | 25 mm |