Description
Tillader sikker og nem overførsel af faste stoffer eller væsker fra en beholder til en anden.
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) stilk | 1,5 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Oversigt | Konstrueret af slidstærkt gennemskinnelig polypropylen |
| Længde (metrisk) stilk | 25 mm |