Få mere at vide
Corning™ Almindelige genanvendelige kortstilke plasttragte
Artikelnummer. 17253554 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) stilk:
1,5 mm
4 mm
6 mm
7 mm
11 mm
15 mm
Højde (metrisk):
45 mm
65 mm
85 mm
110 mm
180 mm
220 mm
Længde (metrisk) stilk:
25 mm
35 mm
43 mm
55 mm
90 mm
95 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) stilk Højde (metrisk) Længde (metrisk) stilk unitSize
17253554 11 mm 180 mm 90 mm -
17263554 1,5 mm 45 mm 25 mm Pakke med 24
17283554 7 mm 85 mm 43 mm Pakke med 24
17273554 4 mm 65 mm 35 mm -
17293554 6 mm 110 mm 55 mm -
16546834 15 mm 220 mm 95 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17253554 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6120P120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.00 DKK
    289.48 DKK / Pakke med 12
    Spare 20.52 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbare polypropylentragte er gennemskinnelige og tillader sikker og nem overførsel af faste stoffer eller væsker fra en beholder til en anden.
Tillader sikker og nem overførsel af faste stoffer eller væsker fra en beholder til en anden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) stilk 11 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 180 mm
Oversigt Konstrueret af slidstærkt gennemskinnelig polypropylen
Længde (metrisk) stilk 90 mm