Få mere at vide
Corning™ Almindelige genanvendelige kortstilke plasttragte
Artikelnummer. 17243554 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
10 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst unitSize
17243554 10 cm Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 17243554 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6120P100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00 DKK
    213.51 DKK / Pakke med 12
    Spare 15.49 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbare polypropylentragte er gennemskinnelige og tillader sikker og nem overførsel af faste stoffer eller væsker fra en beholder til en anden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 10 cm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 15.5 cm
Til brug med (udstyr) Squibb adskillelse
Inkluderer 7,7 L x 0,8 cm OD kort stilk
Mængde 12/Pk.
Diameter (engelsk) Top 3,9 tommer.
Højde (engelsk) 6,1 tommer
Produkttype Tragt