Få mere at vide
Corning™ Almindelige mikroskopobjektglas
Artikelnummer. 31507987 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
25 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
31507987 25 mm
1 options
Artikelnummer. 31507987 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 294775X25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3080.00 DKK
    2876.09 DKK / Pakke med 1440
    Spare 203.91 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Forrenset, klar til brug
  • Fremstillet af soda lime glas
  • Slides tykkelse: 0,9 til 1,10 mm
  • Ikke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 25 mm
Bredde (metrisk) 75 mm
nr. pr. sag 10
nr. pr. pakke 5
Sterilitet Ikke steril
Materiale Glas
Tykkelse (metrisk) 0,9 til 1,1 mm