Beskrivelse
- Autoklavering : Dette produkt kan modstå autoklavecyklusser på 121 °C og 15 psi i 15 minutter uden at ændre produktets fysiske dimensioner og volumetrisk nøjagtighed.
- Opvarmning/køling : Den øvre temperaturgrænse for dette plastmateriale er 250 °C. Dette produkt ER IKKE egnet til tørvarmesterilisering, da det vil smelte. Dette produkt MÅ IKKE opvarmes af nogen varmekilde i direkte kontakt med overfladen. Der er ikke etableret en nedre grænse for brugstemperatur for dette produkt.
Ordreinfo
Kapacitetsmetrisk
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 32 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Materiale | PFA |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Mængde | 12 Pk. |
| Type | Bægerglas |
| Uddannet | Ja |
| Skala | Forhøjet skala |