Få mere at vide
Corning™ PF Media
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15343701
Skift visning
Mængde:
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde unitSize
15343701 6 x 500 ml Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15343701 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 40200CV
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimized for the cultivation of derivatives of the parental Chinese Hamster Ovary cell line, specifically CHO K-1
  • Proprietary serum-free and protein-free growth medium that does not contain any hormones or growth factors
  • Supports superior growth and viability over long-term pasasges in both adherent and suspension cell culture
  • Formulated without L-glutamine
For research use only. Not for IVD use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje CHO
Uden tilsætningsstoffer No Glutamine
Mængde 6 x 500 ml