Få mere at vide
Corning™ PET Opbevaringsflasker, firkantede med låg
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4576420 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Gradueringer:
100 til 1000 ml
100 til 500 ml
50 til 125 ml
50 til 250 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 15242596
Brand: Corning™ 431530
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Firkantet polyethylenterephthalat (PET ) opbevaringsflasker er nemmere at håndtere, kræver mindre plads (13-20%) på hylden og er ideelle til blanding, prøveudtagning og opbevaring
Firkantet polyethylenterephthalat (PET ) opbevaringsflasker er nemmere at håndtere, kræver mindre plads (13-20%) på hylden og er ideelle til blanding, prøveudtagning og opbevaring. PET harpiks er let, brudsikker og gennemsigtig som glas. Flasker bruger en forsegling uden foring, autoklaverbar i ét stykke, orange GL45-gevind af polypropylenprop.
Funktioner:
  • God til opbevaring af medier, buffere og andre vandige opløsninger
  • Bred hals giver lettere adgang til væskeoverførsel
  • Afskærmede hvide emaljegrader er nemmere at læse end formstøbte gradueringer
  • Steriliseret til SAL 10−6
  • Stort hvidt markeringssted for lettere identifikation og nem åbning af lineær afrivningsemballage
  • Individuelt pakket
  • Valideret USP Klasse VI, ikke-cytotoksisk og ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4,2 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4,2 oz.
Farve Orange
Diameter (engelsk) 2''
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,4 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 37 mm
Til brug med (applikation) Lettere at håndtere, kræver mindre plads (13-20%) på hylden og er ideelle til blanding, prøveudtagning og opbevaring
Materiale PET
nr. pr. sag 24/Cs.
nr. pr. pakke 12/Pk.
Mængde 12 Pk.
Sterilitet Steril
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Lukningsfarve Orange
Gradueringer 50 til 125 ml
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Form Firkant
Højde (metrisk) 106.5 mm
Højde (engelsk) 4,19 tommer.
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse GL 45
Diameter (metrisk) 52.5 mm
Lukketype Stikforsegling