Description
Firkantet polyethylenterephthalat (PET ) opbevaringsflasker er nemmere at håndtere, kræver mindre plads (13-20%) på hylden og er ideelle til blanding, prøveudtagning og opbevaring. PET harpiks er let, brudsikker og gennemsigtig som glas. Flasker bruger en forsegling uden foring, autoklaverbar i ét stykke, orange GL45-gevind af polypropylenprop.
Funktioner:
- God til opbevaring af medier, buffere og andre vandige opløsninger
- Bred hals giver lettere adgang til væskeoverførsel
- Afskærmede hvide emaljegrader er nemmere at læse end formstøbte gradueringer
- Steriliseret til SAL 10−6
- Stort hvidt markeringssted for lettere identifikation og nem åbning af lineær afrivningsemballage
- Individuelt pakket
- Valideret USP Klasse VI, ikke-cytotoksisk og ikke-pyrogen
Specifications
Specifications
| Volumen | 4,2 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 4,2 oz. |
| Farve | Orange |
| Diameter (engelsk) | 2'' |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1,4 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 37 mm |
| Til brug med (applikation) | Lettere at håndtere, kræver mindre plads (13-20%) på hylden og er ideelle til blanding, prøveudtagning og opbevaring |
| Materiale | PET |
| nr. pr. sag | 24/Cs. |
| Show More |