Få mere at vide
Corning™ Kogepladeomrører, 550 °C, Glaskeramik
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10756065 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype unitSize
10756065 EU Hver
1 options
Artikelnummer. 10756065 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6796420D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Omrøringsområde: 60 til 1150 rpm, form: rektangel, størrelse: 5 x 7 tommer, stiktype: EU/UK-stil
Corning digitale kogeplader, omrørere og røreplader er lavet med samme holdbarhed og kvalitet Corning har sat ind Pyroceram™ topprodukter siden 1964. Alle modeller inkluderer en Pyroceram top og to års garanti.
  • Dobbelt display omrøring Kogeplade viser både temperatur og omrøringshastighed på separate digitale displays for at sikre nøjagtighed. Nøjagtighed indeni± °2 C og omrøringshastigheder ved± 5 % af den hastighedsindstilling, du vælger
  • Digitale displays viser, hvornår indstillet temperatur og omrøringshastighed er nået
  • Sikkerhedsindikatorer– tænd/sluk-knap og hottop-indikatorer advarer, hvis enheden er tilsluttet eller er for varm til at røre ved
  • Vinklet frontpanel og store knopper minimerer skader fra spild
  • PC-400D/410D/420D toppladestørrelse: 5 x 7 tommer. (12,7 x 17,8 cm)
  • PC-600D/610D/620D toppladestørrelse: 10 x 10 tommer. (25,4 x 25,4 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Glaskeramik
Spænding 230 V
Inkluderer Indbygget montering til en valgfri 457 mm støttestang, BS 1363A og CEE7-7 stik
Sikkerhedsfunktioner LED 'HOT TOP' ikon
Controller type Digital
Model- PC-420D
Længde (engelsk) 11''
Størrelse 5 x 7 tommer.
Højde (metrisk) 10.8 cm
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 550 °C
Højde (engelsk) 4,25 tommer
Frekvens 50 Hz
Bredde (metrisk) 19.7 cm
Strømstyrke 3,1 A
Længde (metrisk) 28 cm
Bredde (engelsk) 7,75 tommer.
Watt 698 W
Vægt (engelsk) 9.5 lb.
Vægt (metrisk) 4.3 kg
Type Omrøringsvarmeplader
Form Rektangel
Stiktype EU
Antal stillinger 1
Omrøringsområde 60 til 1150 rpm