Få mere at vide
Corning™ PC-410D Omrører med digitalt display
Shop alle Corning produkter
Hastighed:
60 omdr./min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Corning digitale kogeplader, omrørere og røreplader er lavet med samme holdbarhed og kvalitet Corning har sat ind Pyroceram™ topprodukter siden 1964. Alle modeller inkluderer en Pyroceram top og to års garanti.
- Twin display rørevarmeplade viser både temperatur og omrøringshastighed på separate digitale displays for at sikre nøjagtighed. Nøjagtighed indeni± °2 C og omrøringshastigheder ved± 5 % af den hastighedsindstilling, du vælger
- Digitale displays viser, hvornår indstillet temperatur og omrøringshastighed er nået
- Sikkerhedsindikatorer – tænd/sluk-knap og hottop-indikatorer advarer, hvis enheden er tilsluttet eller er for varm til at røre ved
- Vinklet frontpanel og store knopper minimerer skader fra spild
- PC-400D/410D/420D toppladestørrelse: 5 x 7 tommer. (12,7 x 17,8 cm)
- PC-600D/610D/620D toppladestørrelse: 10 x 10 tommer. (25,4 x 25,4 cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 60 omdr./min. |
| Omrøringspositioner | 1 |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 0.4 w |
| Dimensioner (L x B x H) | 11 x 4,25 x 7,25 tommer. (27,94 x 10,79 x 19,68 cm) |
| Højde (engelsk) | 7,25 tommer. |
| Højde (metrisk) | 19.68 cm |
| Længde (engelsk) | 11'' |
| Længde (metrisk) | 27.94 cm |
| Toppladeoverfladeareal (metrisk) | 12.7 x 17.8 cm |
| Vis mere |