Få mere at vide
Corning™ Padlesamling til genanvendelige spinnerkolber
Artikelnummer. 10485342 Shop alle Corning produkter
Til brug med (udstyr):
15L Corning Genanvendelig spinnerkolbe med direkte drevet overheadmotor
36L Corning Genanvendelig spinnerkolbe med direkte drevet overheadmotor
8L Corning Genanvendelig spinnerkolbe med direkte drevet overheadmotor
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10485342
Brand: Corning™ 451515L
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med direkte drevne overheadmotorer og serie 4510 og 4512, 8L genanvendelige spinnerkolber.
  • Til serie 4510, 4512 og 4514 spinnerkolber, når de er koblet til en direkte drevet motor.
  • Padlesamlinger kobles til 100 mm og 120 mm hættesamlinger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 15L Corning Genanvendelig spinnerkolbe med direkte drevet overheadmotor
Type Padle samling