Få mere at vide
Corning™ Nu-Serum™ Vækst medium Supplement
Artikelnummer. 11563600 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11563600 500 ml 500ml
10632702 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11563600 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 355500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1765.00 DKK
    1648.38 DKK / 500ml
    Spare 116.62 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver et lavserum-alternativ til nyfødt kalv, føtalt kvæg og andre sera, der bruges til cellekultur
De Corning portefølje af cytokiner, vækstfaktorer og medietilskud tilbyder en bred vifte af proteiner, der resulterer i proliferation eller differentiering af de berørte celler.
  • Vialede, højt oprensede vækstfaktorer med høj biologisk aktivitet
  • Bredt udvalg af højt oprensede naturlige og rekombinante lymfokiner
  • Berigede kulturtilskud, der skal rekonstitueres/tilsættes i mediet efter eget valg
  • Form dine celler under mere definerede serumreducerede eller serumfrie forhold
Corning tilbyder en bred vifte af andre medievæksttilskud. Nogle produkter er specifikke for celletype, såsom SMC4 (til iPSC'er) og T-cellekulturtilskud (til T-celler), mens andre produkter fremmer spredning i en lang række celletyper. Reduktion af serumbrug gøres let med produkter som f.eks ITS og Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C
Produkttype Væksttilskud
Mængde 500 ml