Få mere at vide
Corning™ Ikke-steril polyester mikropladeforseglingstape
Artikelnummer. 15379393 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Materiale:
Polyester
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15379393 Polyester Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 15379393 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3235.00 DKK
    3022.13 DKK / Pakke med 500
    Spare 212.87 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Giver brønd til brønd forsegling over hele mikropladen for at eliminere kanteffekt i sensitive ELISA analyser. Corning™ Ikke-steril polyestermikropladeforseglingstape er velegnet til forsegling af vævskultur-mmikroplader, til kortvarig opbevaringsinkubation, til transport og indeslutning af opløsninger.
  • Nem påføring og fjernelse for kort- og langtidsopbevaring
  • Giver tæt forsegling for at minimere fordampning og kondens
  • Aluminiumsforseglingstape (kat. nr. 6569 og 6570) er velegnet til brug mellem -80 °C og 150 C, °er ikke gennemsigtig og kan gennembores.
  • Åndbar forseglingstape (kat. nr. 3345) tillader gasudveksling over overfladen.
  • Universal Optisk tætningstape (Kat. nr. 6575) er velegnet til brug mellem -70 C °og 100 C, °og er transparent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Materiale Polyester
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 500/Cs.
nr. pr. pakke 100/Pk.
Produkttype Mikropladeforseglingstape
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C