Få mere at vide
Corning™ MITO+ Serum Extender
Artikelnummer. 10787521 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10787521 5 ml 5ml
1 options
Artikelnummer. 10787521 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 355006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1540.00 DKK
    1497.04 DKK / 5ml
    Spare 42.96 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bruges til at dyrke en række celler under serumfrie eller serumreducerede forhold
De Corning portefølje af cytokiner, vækstfaktorer og medietilskud tilbyder en bred vifte af proteiner, der resulterer i proliferation eller differentiering af de berørte celler.
  • Vialede, højt oprensede vækstfaktorer med høj biologisk aktivitet
  • Bredt udvalg af højt oprensede naturlige og rekombinante lymfokiner
  • Berigede kulturtilskud, der skal rekonstitueres/tilsættes i mediet efter eget valg
  • Form dine celler under mere definerede serumreducerede eller serumfrie forhold
Corning tilbyder en bred vifte af andre medievæksttilskud. Nogle produkter er specifikke for celletype, såsom SMC4 (til iPSC'er) og T-cellekulturtilskud (til T-celler), mens andre produkter fremmer spredning i en lang række celletyper. Reduktion af serumbrug gøres let med produkter som f.eks ITS og Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -80 °C
Produkttype Vækstfaktor
Mængde 5 ml