Få mere at vide
Corning™ Mini Bioreactor Centrifugerør
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15143985 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15143985 50 ml Pakke med 300
1 options
Artikelnummer. 15143985 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3780.00 DKK
    3531.17 DKK / Pakke med 300
    Spare 248.83 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Ideel til procesoptimering med høj gennemløb til suspensionscellekultur
Funktioner og fordele
  • Polypropylenrør med stor markeringsplet for tydeligt at identificere rørindhold og eksperimentelle parametre
  • Polypropylenhætte med 4 ventilationsåbninger; hydrofob membran giver gasudveksling
  • Steril, ikke-pyrogen og RNase-/DNase-fri
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
    Lukningsfarve Orange
    Diameter (engelsk) Udvendig 1,2 tommer
    Farve Klar
    Kapacitet (metrisk) 50 ml
    Engangs Engangsbrug
    Materiale Polypropylen
    nr. pr. sag 300
    nr. pr. pakke 25
    Sterilitet Steril
    Form Konisk
    Længde (metrisk) 114 mm
    Kapacitet (engelsk) 1,69 oz.
    Bund form Konisk
    Lukketype Screw Cap
    Lukning inkluderet Ja
    Skriveområde Ja
    Diameter (metrisk) 29.1 mm
    Uddannet Ja
    Produkttype Centrifugerør
    Maks. RCF 12,000 x g