Beskrivelse
- Corning spatler er designet til at spare tid og give forureningsfri prøver.
- Eliminerer den nødvendige genbrug og resterilisering med genanvendelige spatler.
- Fås i fem forskellige konfigurationer.
- Mikrospatler fås i to konfigurationer.
- Individuelt pakket.
- Antistatisk.
- Steril.
- RNase-/DNase-fri.
- Ikke-pyrogen.
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Steril |
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VI, ikke-pyrogen, RNase og DNase-fri certificeret |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Mikro spatel |
| Til brug med (applikation) | Molekylærbiologiske anvendelser, frysetørrede prøver og kontamineringsfri prøveudtagning |
| Længde (engelsk) | 5,98 tommer |
| Inkluderer | V-formet scoop i den ene ende og et fladt afrundet blad i den anden ende |
| Materiale | Polystyren |
| Længde (metrisk) | 15,2 cm |