Learn More
Corning™ Sterile mikrospatler, tilspidset ende
BIOPHARMA
Product Code. 10068061 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Længde (metrisk):
15,2 cm
Unit Size:
Pakke med 50
Product Code. Længde (metrisk) Unit Size
10068061 15,2 cm Pakke med 50
1 options
Product Code. 10068061 Supplier Corning™ Supplier No. 3012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00 DKK
    1173.23 DKK / Pakke med 50
    Spare 86.77 DKK
    6% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Konstrueret af stift ikke-toksisk polystyren for at give god kemisk resistens over for vandige opløsninger. Corning™ Sterile mikrospatler er en ideel løsning til molekylærbiologiske anvendelser, frysetørrede prøver og kontamineringsfri prøvetagning.
  • Corning spatler er designet til at spare tid og give forureningsfri prøver.
  • Eliminerer den nødvendige genbrug og resterilisering med genanvendelige spatler.
  • Fås i fem forskellige konfigurationer.
  • Mikrospatler fås i to konfigurationer.
  • Individuelt pakket.
  • Antistatisk.
  • Steril.
  • RNase-/DNase-fri.
  • Ikke-pyrogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, ikke-pyrogen, RNase og DNase-fri certificeret
Engangs Engangsbrug
Produkttype Mikro spatel
Til brug med (applikation) Molekylærbiologiske anvendelser, frysetørrede prøver og kontamineringsfri prøveudtagning
Længde (engelsk) 5,98 tommer
Inkluderer V-formet scoop i den ene ende og et fladt tilspidset blad i den anden ende
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 15,2 cm