Få mere at vide
Corning™ Mikrocentrifugerør
Artikelnummer. p-194448 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Bund form:
Konisk
Kasket stil:
Fastgøres med silikone O-ring
Ubundet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10183901
Brand: Corning™ 430915
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specialdesignede polypropylenrør beskytter følsomme prøver og giver ekstra sikkerhed mod lækage og kontaminering. Corning™ Mikrocentrifugerør modstår kræfter på op til 20.000 x g.
  • Corning polypropylen mikrocentrifugerør har skruelåg, der giver en tæt og sikker forsegling.
  • Valg af påsat hætte med silikone O-ring eller umonteret fælg hætte.
  • Tåler maksimalt 20.000 RCF.
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Fastgøres med silikone O-ring
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 50/Pk.
Sterilitet Steril
Lukketype Skruelåg
Bund form Konisk
Maks. RCF 20,000 x g
Produkttype Mikrocentrifugerør