Få mere at vide
Corning™ Mikrocentrifugerør
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Bund form:
Konisk
Kasket stil:
Fastgøres med silikone O-ring
Ubundet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
Specialdesignede polypropylenrør beskytter følsomme prøver og giver ekstra sikkerhed mod lækage og kontaminering. Corning™ Mikrocentrifugerør modstår kræfter på op til 20.000 x g.
- Corning polypropylen mikrocentrifugerør har skruelåg, der giver en tæt og sikker forsegling.
- Valg af påsat hætte med silikone O-ring eller umonteret fælg hætte.
- Tåler maksimalt 20.000 RCF.
- Steril
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Ubundet |
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 50/Pk. |
| Sterilitet | Steril |
| Lukketype | Skruelåg |
| Bund form | Konisk |
| Vis mere |