Få mere at vide
Corning™ Mikrocentrifugerør
Artikelnummer. 10183901 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Bund form:
Konisk
Kasket stil:
Fastgøres med silikone O-ring
Ubundet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Bund form Kasket stil Pakningsstørrelse
10183901 2 ml Konisk Fastgøres med silikone O-ring Pakke med 500
10490092 2 ml Konisk Ubundet Pakke med 500
10478181 1,5 ml Konisk Fastgøres med silikone O-ring Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10183901 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 430915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2390.00 DKK
    2232.50 DKK / Pakke med 500
    Spare 157.50 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-03-2027
Specialdesignede polypropylenrør beskytter følsomme prøver og giver ekstra sikkerhed mod lækage og kontaminering. Corning™ Mikrocentrifugerør modstår kræfter på op til 20.000 x g.
  • Corning polypropylen mikrocentrifugerør har skruelåg, der giver en tæt og sikker forsegling.
  • Valg af påsat hætte med silikone O-ring eller umonteret fælg hætte.
  • Tåler maksimalt 20.000 RCF.
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Fastgøres med silikone O-ring
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 50/Pk.
Sterilitet Steril
Lukketype Skruelåg
Bund form Konisk
Maks. RCF 20,000 x g
Produkttype Mikrocentrifugerør