Få mere at vide
Corning™ Matrigel™ Matrix HC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10613004 Shop alle Corning produkter
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen LDEV
Ingen LDEV, Ingen GFR
Ingen LDEV, Ingen fenolrød
Pakningsstørrelse:
10ml
Bemærk: Undgå flere fryse-optøninger; må ikke opbevares i en frostfri fryser
Artikelnummer. 10613004
Brand: Corning™ 354263
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bemærk: Undgå flere fryse-optøninger; må ikke opbevares i en frostfri fryser
Formulering med høj koncentration (HC) er ideel til anvendelser, hvor en høj proteinkoncentration øger væksten af tumorer; tillader en Matrigel basalmembranmatrixprop for at bevare sin integritet efter subkutan injektion i mus
Corning ekstracellulære matricer (ECM'er) gør det muligt for forskere at efterligne in vivo- miljøer til 2D- og 3D-cellekulturapplikationer.
Corning Matrigel matrix er et solubiliseret basalmembranpræparat ekstraheret fra Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) musesarkom, en tumor rig på ekstracellulære matrixproteiner, herunder Laminin (en hovedkomponent), Collagen IV, heparansulfatproteoglycaner, entactin/nidogen, og en række vækstfaktorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration Høj
Produkttype Basalmembranmatrix
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen LDEV, Ingen GFR
Produktlinje Matrigel Matrix
Mængde 10 mL
Format Matrigel Matrix høj koncentration, GFR, LDEV-fri
Kilde Engelbreth-Holm-Swarm musetumor
Indhold og opbevaring -20°C