Få mere at vide
Corning™ Matrigel™ Matrix HC
Artikelnummer. 10365602 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen LDEV
Ingen LDEV, Ingen GFR
Ingen LDEV, Ingen fenolrød
Pakningsstørrelse:
10ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Uden tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
10365602 Ingen LDEV 10ml
10726503 Ingen LDEV, Ingen fenolrød 10ml
10613004 Ingen LDEV, Ingen GFR 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Bemærk: Undgå flere fryse-optøninger; må ikke opbevares i en frostfri fryser
Artikelnummer. 10365602 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 354248
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bemærk: Undgå flere fryse-optøninger; må ikke opbevares i en frostfri fryser
Formulering med høj koncentration (HC) er ideel til anvendelser, hvor en høj proteinkoncentration øger væksten af tumorer; tillader en Matrigel basalmembranmatrixprop for at bevare sin integritet efter subkutan injektion i mus
Corning ekstracellulære matricer (ECM'er) gør det muligt for forskere at efterligne in vivo- miljøer til 2D- og 3D-cellekulturapplikationer.
Corning Matrigel matrix er et solubiliseret basalmembranpræparat ekstraheret fra Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) musesarkom, en tumor rig på ekstracellulære matrixproteiner, herunder Laminin (en hovedkomponent), Collagen IV, heparansulfatproteoglycaner, entactin/nidogen, og en række vækstfaktorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration Høj
Produkttype Basalmembranmatrix
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen LDEV
Produktlinje Matrigel Matrix
Mængde 10 mL
Format Matrigel Matrix høj koncentration, LDEV-fri
Kilde Engelbreth-Holm-Swarm musetumor
Indhold og opbevaring -20°C