Få mere at vide
Corning™ Matrigel™ GFR Basalmembranmatrix
Artikelnummer. 11553620
Skift visning
Mængde:
5 ml
10 ml
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen LDEV
Ingen fenolrød, Ingen LDEV
Pakningsstørrelse:
10ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Uden tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
11553620 10 ml Ingen fenolrød, Ingen LDEV 10ml
11543620 5 ml Ingen LDEV 5ml
11523550 10 ml Ingen LDEV 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Bemærk: Undgå flere fryse-optøninger; må ikke opbevares i en frostfri fryser
Artikelnummer. 11553620 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 356231
 Begrænset vare
På lager
Bemærk: Undgå flere fryse-optøninger; må ikke opbevares i en frostfri fryser
Producerer et biologisk aktivt matrixmateriale, der ligner pattedyrets cellulære basalmatrix. Corning™ Matrigel™ GFR Basalmembranmatrix giver et fysiologisk relevant miljø til undersøgelser af cellemorfologi, biokemisk funktion, migration, invasion og genekspression.
Corning ekstracellulære matricer (ECM'er) gør det muligt for forskere at efterligne in vivo- miljøer til 2D- og 3D-cellekulturapplikationer.
Corning Matrigel matrix er et solubiliseret basalmembranpræparat ekstraheret fra Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) musesarkom, en tumor rig på ekstracellulære matrixproteiner, herunder Laminin (en hovedkomponent), Collagen IV, heparansulfatproteoglycaner, entactin/nidogen, og en række vækstfaktorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vækstfaktor reduceret basalmembranmatrix, fri for fenolrød, fri for LDEV
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød, Ingen LDEV
Til brug med (applikation) Velegnet til applikationer, der kræver en meget defineret basalmembranforberedelse.
Mængde 10 ml
Kilde Engelbreth-Holm-Swarm musetumor
Indhold og opbevaring -20°C