Få mere at vide
Corning™ Matrigel™ GFR Basalmembranmatrix
Description
Corning ekstracellulære matricer (ECM'er) gør det muligt for forskere at efterligne in vivo- miljøer til 2D- og 3D-cellekulturapplikationer.
Corning Matrigel matrix er et solubiliseret basalmembranpræparat ekstraheret fra Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) musesarkom, en tumor rig på ekstracellulære matrixproteiner, herunder Laminin (en hovedkomponent), Collagen IV, heparansulfatproteoglycaner, entactin/nidogen, og en række vækstfaktorer.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Vækstfaktor reduceret basalmembranmatrix, fri for fenolrød, fri for LDEV |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen LDEV |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til applikationer, der kræver en meget defineret basalmembranforberedelse. |
| Mængde | 5 ml |
| Kilde | Engelbreth-Holm-Swarm musetumor |
| Indhold og opbevaring | -20°C |