Få mere at vide
Corning™ Matrigel™ GFR Basalmembranmatrix
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11523550
Skift visning
Mængde:
5 ml
10 ml
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen LDEV
Ingen fenolrød, Ingen LDEV
Pakningsstørrelse:
10ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Uden tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
11523550 10 ml Ingen LDEV 10ml
11543620 5 ml Ingen LDEV 5ml
11553620 10 ml Ingen fenolrød, Ingen LDEV 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Bemærk: Undgå flere fryse-optøninger; må ikke opbevares i en frostfri fryser
Artikelnummer. 11523550 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 354230
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Bemærk: Undgå flere fryse-optøninger; må ikke opbevares i en frostfri fryser
Producerer et biologisk aktivt matrixmateriale, der ligner pattedyrets cellulære basalmatrix. Corning™ Matrigel™ GFR Basalmembranmatrix giver et fysiologisk relevant miljø til undersøgelser af cellemorfologi, biokemisk funktion, migration, invasion og genekspression.
Corning ekstracellulære matricer (ECM'er) gør det muligt for forskere at efterligne in vivo- miljøer til 2D- og 3D-cellekulturapplikationer.
Corning Matrigel matrix er et solubiliseret basalmembranpræparat ekstraheret fra Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) musesarkom, en tumor rig på ekstracellulære matrixproteiner, herunder Laminin (en hovedkomponent), Collagen IV, heparansulfatproteoglycaner, entactin/nidogen, og en række vækstfaktorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vækstfaktor reduceret basalmembranmatrix
Uden tilsætningsstoffer Ingen LDEV
Til brug med (applikation) Velegnet til applikationer, der kræver en meget defineret basalmembranforberedelse.
Mængde 10 ml
Kilde Engelbreth-Holm-Swarm musetumor
Indhold og opbevaring -20°C