Beskrivelse
Corning ekstracellulære matricer (ECM'er) gør det muligt for forskere at efterligne in vivo- miljøer til 2D- og 3D-cellekulturapplikationer.
Corning Matrigel matrix er et solubiliseret basalmembranpræparat ekstraheret fra Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) musesarkom, en tumor rig på ekstracellulære matrixproteiner, herunder Laminin (en hovedkomponent), Collagen IV, heparansulfatproteoglycaner, entactin/nidogen, og en række vækstfaktorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Basement Membrane Matrix |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen LDEV |
| Til brug med (applikation) | Cell growth and differentiation; metabolism/toxicology studies; invasion assays; in vitro and in vivo angiogenesis assays; in vivo angiogenesis studies and augmentation of tumors in immunosuppressed mice |
| Produktlinje | Matrigel |
| Mængde | 50 ml |
| Kilde | Engelbreth-Holm-Swarm Mouse Tumor |
| Indhold og opbevaring | -20°C |