Få mere at vide
Corning™ Matrigel™ Matrix
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11593620
Mængde:
5 ml
10 ml
50 ml
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen LDEV
Ingen LDEV, Ingen fenolrød
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
5ml
Bemærk: Undgå flere fryse-optøninger; må ikke opbevares i en frostfri fryser
Artikelnummer. 11593620
Brand: Corning™ 356237
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bemærk: Undgå flere fryse-optøninger; må ikke opbevares i en frostfri fryser
Producerer et biologisk aktivt matrixmateriale, der ligner pattedyrets cellulære basalmatrix. Corning™ Matrigel™ Matrix giver et fysiologisk relevant miljø til undersøgelser af cellemorfologi, biokemisk funktion, migration, invasion og genekspression.
Corning ekstracellulære matricer (ECM'er) gør det muligt for forskere at efterligne in vivo- miljøer til 2D- og 3D-cellekulturapplikationer.
Corning Matrigel matrix er et solubiliseret basalmembranpræparat ekstraheret fra Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) musesarkom, en tumor rig på ekstracellulære matrixproteiner, herunder Laminin (en hovedkomponent), Collagen IV, heparansulfatproteoglycaner, entactin/nidogen, og en række vækstfaktorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Basalmembranmatrix
Uden tilsætningsstoffer Ingen LDEV, Ingen fenolrød
Til brug med (applikation) Cellevækst og -differentiering; metabolisme/toksikologiske undersøgelser; invasionsassays; in vitro og in vivo angiogeneseassays; in vivo angiogenese undersøgelser og forøgelse af tumorer i immunsupprimerede mus
Produktlinje Matrigel
Mængde 10 ml
Kilde Engelbreth-Holm-Swarm musetumor
Indhold og opbevaring -20°C