Få mere at vide
Corning™ Matrigel™ Matrix
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11573620 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
5 ml
10 ml
50 ml
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen LDEV
Ingen LDEV, Ingen fenolrød
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Uden tilsætningsstoffer unitSize
11573620 5 ml Ingen LDEV 5ml
10429212 50 ml Ingen LDEV 50ml
11593620 10 ml Ingen LDEV, Ingen fenolrød 10ml
11543550 10 ml Ingen LDEV 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Bemærk: Undgå flere fryse-optøninger; må ikke opbevares i en frostfri fryser
Artikelnummer. 11573620 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 356234
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bemærk: Undgå flere fryse-optøninger; må ikke opbevares i en frostfri fryser
Producerer et biologisk aktivt matrixmateriale, der ligner pattedyrets cellulære basalmatrix. Corning™ Matrigel™ Matrix giver et fysiologisk relevant miljø til undersøgelser af cellemorfologi, biokemisk funktion, migration, invasion og genekspression.
Corning ekstracellulære matricer (ECM'er) gør det muligt for forskere at efterligne in vivo- miljøer til 2D- og 3D-cellekulturapplikationer.
Corning Matrigel matrix er et solubiliseret basalmembranpræparat ekstraheret fra Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) musesarkom, en tumor rig på ekstracellulære matrixproteiner, herunder Laminin (en hovedkomponent), Collagen IV, heparansulfatproteoglycaner, entactin/nidogen, og en række vækstfaktorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Basalmembranmatrix
Uden tilsætningsstoffer Ingen LDEV
Til brug med (applikation) Cellevækst og -differentiering; metabolisme/toksikologiske undersøgelser; invasionsassays; in vitro og in vivo angiogeneseassays; in vivo angiogenese undersøgelser og forøgelse af tumorer i immunsupprimerede mus
Produktlinje Matrigel
Mængde 5 ml
Kilde Engelbreth-Holm-Swarm musetumor
Indhold og opbevaring -20°C