Få mere at vide
Corning™ Matrigel™ Matrix
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11543550
Skift visning
Mængde:
5 ml
10 ml
50 ml
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen LDEV
Ingen LDEV, Ingen fenolrød
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Uden tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
11543550 10 ml Ingen LDEV 10ml
10429212 50 ml Ingen LDEV 50ml
11573620 5 ml Ingen LDEV 5ml
11593620 10 ml Ingen LDEV, Ingen fenolrød 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Bemærk: Undgå flere fryse-optøninger; må ikke opbevares i en frostfri fryser
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11543550 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 354234
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Bemærk: Undgå flere fryse-optøninger; må ikke opbevares i en frostfri fryser
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Producerer et biologisk aktivt matrixmateriale, der ligner pattedyrets cellulære basalmatrix. Corning™ Matrigel™ Matrix giver et fysiologisk relevant miljø til undersøgelser af cellemorfologi, biokemisk funktion, migration, invasion og genekspression.
Corning ekstracellulære matricer (ECM'er) gør det muligt for forskere at efterligne in vivo- miljøer til 2D- og 3D-cellekulturapplikationer.
Corning Matrigel matrix er et solubiliseret basalmembranpræparat ekstraheret fra Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) musesarkom, en tumor rig på ekstracellulære matrixproteiner, herunder Laminin (en hovedkomponent), Collagen IV, heparansulfatproteoglycaner, entactin/nidogen, og en række vækstfaktorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Basalmembranmatrix
Uden tilsætningsstoffer Ingen LDEV
Til brug med (applikation) Cellevækst og -differentiering; metabolisme/toksikologiske undersøgelser; invasionsassays; in vitro og in vivo angiogeneseassays; in vivo angiogenese undersøgelser og forøgelse af tumorer i immunsupprimerede mus
Produktlinje Matrigel
Mængde 10 ml
Kilde Engelbreth-Holm-Swarm musetumor
Indhold og opbevaring -20°C