Få mere at vide
Corning™ Matrigel™ hESC-kvalificeret matrix
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11573560
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11573560 5 ml 5ml
1 options
Artikelnummer. 11573560 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 354277
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kompatibel med mTeSR ™1-udviklet af StemCell Technologies. Corning™ Matrigel™ hESC-kvalificeret matrix er bredt accepteret som et alternativt substrat for dyrkning af hES-celler såvel som humane inducerede pluripotente stamceller (iPS).
Corning ekstracellulære matricer (ECM'er) gør det muligt for forskere at efterligne in vivo- miljøer til 2D- og 3D-cellekulturapplikationer.
Corning Matrigel matrix er et solubiliseret basalmembranpræparat ekstraheret fra Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) musesarkom, en tumor rig på ekstracellulære matrixproteiner, herunder Laminin (en hovedkomponent), Collagen IV, heparansulfatproteoglycaner, entactin/nidogen, og en række vækstfaktorer.
Anbefalet opbevaring
Store at -20°C. Store aliquots in either the -20°C or -70°C freezer until ready for use. Freeze thaws should be minimized by aliquotting into one time use aliquots. Do not store in frost-free freezer. Keep frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype hESC-kvalificeret Matrix
Mængde 5 ml
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C. Opbevar alikvoter i enten -20 C °eller -70 C °fryseren, indtil de er klar til brug. Fryseoptøning bør minimeres ved at uddele til engangsprøver. Må ikke opbevares i frostfri fryser. Opbevares frosset.
Må kun bruges til undersøgelsesformål.