Få mere at vide
Corning™ LSE™ Swing-out rotor
Artikelnummer. 11387681 Shop alle Corning produkter
Volumen:
6 x 5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11387681
Brand: Corning™ 480138
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til 6 x 5 ml rør
  • Til brug med Corning LSE Kompakt centrifuge (kat. nr. 07-201-417)
  • 3500 prm max.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Udsvingbar rotor
Volumen 6 x 5 ml
Maks. Hastighed 3,500 rpm
Til brug med (udstyr) Corning™ LSE™ Kompakt centrifuge