Få mere at vide
Descripción
Corning™ LSE™ Platform Rocker er et kompakt vippeapparat med høj kapacitet, der er ideel til western blotting og generel blanding. Den justerbare vippehastighed og faste 7 graders hældning gør den optimal til farvning af skrøbelige geler, samt den mere intensive håndtering, der er nødvendig for at vaske blots.
Hastigheden på Corning Platform Rocker kan justeres fra 2 til 60 rpm, og timeren kan indstilles på op til 2 timer eller til kontinuerlig drift. Enheden er sikker at bruge i temperaturkontrollerede miljøer op til 70°C og fås med enkelt eller dobbelt platform, hvis der er behov for højere kapacitet. Begge disse robuste modeller kommer med 5 års garanti.
Funktioner og fordele
- Lav profil og kompakt størrelse
- 11 pund lastekapacitet
- Skridsikre gummipuder for at forhindre prøvebeholdere i at bevæge sig under drift
- Dobbelt platformsmodel tilgængelig for øget kapacitet
Se ressourcer nedenfor for salgsark med specifikationer.
Especificaciones
Especificaciones
| Spænding | 230 V |
| Produkttype | Platform Rocker |
| Stiktype | EU-stik |
| Model- | Enkelt niveau |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.