Få mere at vide
Corning™ LSE™ Platform Rocker
Artikelnummer. 15905921 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Model-:
Dobbelt niveau
Enkelt niveau
Stiktype:
EU-stik
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Stiktype Spænding Pakningsstørrelse
15905921 Dobbelt niveau EU-stik 230 V Hver
15995911 Enkelt niveau EU-stik 230 V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15905921 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8704.72 DKK
    7813.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 891.10 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Corning LSE Platform Rockers er ideelle til Western Blotting, gel-farvning og generel blanding. Modeller med enkelte og dobbelte (30 x 30 cm) platforme for at give ekstra kapacitet.
Corning™ LSE™ Platform Rocker er et kompakt vippeapparat med høj kapacitet, der er ideel til western blotting og generel blanding. Den justerbare vippehastighed og faste 7 graders hældning gør den optimal til farvning af skrøbelige geler, samt den mere intensive håndtering, der er nødvendig for at vaske blots.
Hastigheden på Corning Platform Rocker kan justeres fra 2 til 60 rpm, og timeren kan indstilles på op til 2 timer eller til kontinuerlig drift. Enheden er sikker at bruge i temperaturkontrollerede miljøer op til 70°C og fås med enkelt eller dobbelt platform, hvis der er behov for højere kapacitet. Begge disse robuste modeller kommer med 5 års garanti.
Funktioner og fordele
  • Lav profil og kompakt størrelse
  • 11 pund lastekapacitet
  • Skridsikre gummipuder for at forhindre prøvebeholdere i at bevæge sig under drift
  • Dobbelt platformsmodel tilgængelig for øget kapacitet
Se ressourcer nedenfor for salgsark med specifikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spænding 230 V
Produkttype Platform Rocker
Stiktype EU-stik
Model- Dobbelt niveau