Få mere at vide
Corning™ LSE™ Orbital Shaker Clamps
Shop alle Corning produkter
Holder:
1 L Erlenmeyerkolbe
250 ml Erlenmeyer-kolbe
500 ml Erlenmeyer-kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til brug med Corning™ LSE™ Orbital Shaker og Corning™ LSE™ Low Speed Orbital Shaker.
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 500 ml Erlenmeyer-kolbe |
| Produkttype | Klemme |
| Til brug med (udstyr) | LSE™ orbital shaker og LSE™ lav hastighed orbital shaker |