Få mere at vide
Corning™ LSE™ Digital Microplate Shaker
Artikelnummer. 11901971 Shop alle Corning produkter
Stiktype:
Amerikansk stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11901971
Brand: Corning™ 67804
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Features digital control of shaking speed and run time
The Corning LSE digital microplate shaker features digital control of shaking speed and run time. A single control knob is used to set parameters, and values are shown on a large 3-digit display. A sturdy base encloses the motor for quiet, vibration-free operation.
The included stainless steel platform accommodates up to 4 microplates (standard or deep well), and the shaker is safe for use in temperature controlled environments from 4°C to 65°C.
  • Large capacity – process up to 4 microplates
  • 3 mm orbit for resuspending, homogenizing, or vortexing
  • Large digital display with single-knob control of speed time
  • Suitable for cold room or incubator use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3 mm
Hastighedsområde 100 to 1400 rpm
Elektriske krav 120 V, 50/60 Hz
Spænding 120 V
Temperaturområde (metrisk) 4°C to 65°C
Stiktype Amerikansk stik
Temperaturområde (engelsk) 39.2°F to 149°F
Frekvens 50/60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 6.61 x 10.98 x 6.02 in. (16.8 x 27.9 x 15.3 cm)
Højde (engelsk) 6.02 in.
Højde (metrisk) 15.3 cm
Længde (engelsk) 6.61 in.
Længde (metrisk) 16.8 cm
Bredde (engelsk) 10.98 in.
Bredde (metrisk) 27.9 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 9 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 4.3 kg
Fugtighedsområde 85%
Timer rækkevidde 30 sec. to 99 min. 50 sec. in 10 sec. steps, under 10 min. in 1 sec. steps, timer HOLD function