Få mere at vide
Corning™ Blok
Shop alle Corning produkter
Til brug med (udstyr):
LSE Digital tørbadevarmer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Enkelt- og dobbeltblokkonfigurationerne bruges i Corning LSE Digitale tørre badevarmere.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | LSE Digital tørbadevarmer |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Blok |
| Til brug med (applikation) | 96-brønds plade eller 4 objektglas |