Få mere at vide
Corning™ LSE™ Digitalt tørbadstilbehør, enkeltblokke
Artikelnummer. p-4423314 Shop alle Corning produkter
Antal steder:
5
6
12
20
24
Rørstørrelse:
0,5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
1,5 ml
16 mm
2 ml
25 mm
15 ml
50 ml Falcon
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11373815
Brand: Corning™ 480117
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Valg af konfigurationer til brug med LSE Digital tørbadevarmer
Enkelt- og dobbeltblokkonfigurationerne bruges i Corning LSE Digitale tørre badevarmere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Til brug med (udstyr) LSE Tør badevarmer
Materiale Rustfrit stål
Antal steder 24
Type Blok
Rørstørrelse 2 ml