Få mere at vide
Corning™ LSE™ Digitalt tørbadstilbehør, enkeltblokke
Artikelnummer. 11971891 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Antal steder:
5
6
12
20
24
Rørstørrelse:
0,5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
1,5 ml
16 mm
2 ml
25 mm
15 ml
50 ml Falcon
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal steder Rørstørrelse unitSize
11971891 12 15 ml Hver
11373815 24 2 ml Hver
11383815 24 0,5 ml Hver
11393815 24 1,5 ml Hver
11313825 20 10 mm Hver
11323825 20 12 mm Hver
11333825 20 13 mm Hver
11353825 12 16 mm Hver
11921901 5 50 ml Falcon Hver
11383825 6 25 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11971891 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 480124
Valg af konfigurationer til brug med LSE Digital tørbadevarmer
Enkelt- og dobbeltblokkonfigurationerne bruges i Corning LSE Digitale tørre badevarmere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Til brug med (udstyr) LSE Tør badevarmer
Materiale Rustfrit stål
Antal steder 12
Type Blok
Rørstørrelse 15 ml