Beskrivelse
Enkelt- og dobbeltblokkonfigurationerne bruges i Corning LSE Digitale tørre badevarmere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Til brug med (udstyr) | LSE Tør badevarmer |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Antal steder | 5 |
| Type | Blok |
| Rørstørrelse | 50 ml Falcon |