Få mere at vide
Corning™ LSE™ Digitalt tørbadstilbehør, enkeltblokke
Shop alle Corning produkter
Antal steder:
5
6
12
20
24
Rørstørrelse:
0.5 mL
10 mm
12 mm
13 mm
1.5 mL
16 mm
2 mL
25 mm
15 mL
50 ml Falcon
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Enkelt- og dobbeltblokkonfigurationerne bruges i Corning LSE Digitale tørre badevarmere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Til brug med (udstyr) | LSE Tør badevarmer |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Antal steder | 24 |
| Type | Blok |
| Rørstørrelse | 1.5 mL |