Få mere at vide
Corning™ LSE™ Kombinationsrotor - 15 og 50mL
Shop alle Corning produkter
Volumen:
6 x 15 ml, 2 x 50 ml og 2 x 15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Dette er en valgfri rotor til 6 x 5 mL mikrocentrifugerør, 6 x 15 mL, 6 x 50 mL eller en kombination af disse rørstørrelser sammen.
Funktioner: Maksimal hastighed: 6.000 rpm/4.387xg Lige G-kraft for alle konfigurationer Accepterer både koniske og rundbundede rør (ikke kompatibel med de selvstændige 50 ml rør) Øget rørvinkel for bedre pelletering med Corning 15 mL og 50 mL centrifugerør
Funktioner:
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kombinationsrotor |
| Volumen | 6 x 15 ml, 2 x 50 ml og 2 x 15 ml |
| Maks. RCF | 4,387 x g |
| Maks. Hastighed | 6,000 rpm |
| Til brug med (udstyr) | Corning™ LSE™ Kompakt centrifuge |