Få mere at vide
Corning™ 384-brønd, cellekulturbehandlet, flad bund, lavvolumen mikroplade
Shop alle Corning produkter
Beskrivelse
Velegnet til fluorescerende og luminescerende analyser med enten top- eller bunddetektionsmikropladelæsere.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 0,03 cm 2 |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volumen (metrisk) Virker | 0,005 til 0,04 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Vis mere |