Få mere at vide
Corning™ Lavvolumen 384-brønds polystyrenplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3319838 Shop alle Corning produkter
Overfladebehandling:
Ubehandlet
Uforpligtende
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10727033
Brand: Corning™ 3540
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
High-base design er kompatibelt med automatisering og stregkodning
  • Valideret til FLIPR™ TETRA-systemets —ydre brønde justeret for korrekt visning med FLIPR system
  • 2,8 mm afstand mellem brøndbund og pladebund
  • Runde brønde med flad bund
  • Arbejdsvolumen: 5 45 –μL
  • Ubehandlet overflade binder biomolekyler gennem passive interaktioner; Ikke-bindende overflade (NBS™ ) skaber en ikke-ionisk hydrofil overflade, der minimerer molekylære interaktioner; Vævskulturbehandlet overflade giver optimal cellevedhæftning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 16 x 24
Farve Sort, Ryd bund
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 0,005 til 0,04 ml
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Til miniaturiserede 384-brønds fluorescerende homogene assays
Mængde 50/Cs.