Få mere at vide
Corning™ Lavvolumen 384-brønds polystyrenplader
Shop alle Corning produkter
Overfladebehandling:
Ubehandlet
Uforpligtende
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Valideret til FLIPR™ TETRA-systemets —ydre brønde justeret for korrekt visning med FLIPR system
- 2,8 mm afstand mellem brøndbund og pladebund
- Runde brønde med flad bund
- Arbejdsvolumen: 5 45 –μL
- Ubehandlet overflade binder biomolekyler gennem passive interaktioner; Ikke-bindende overflade (NBS™ ) skaber en ikke-ionisk hydrofil overflade, der minimerer molekylære interaktioner; Vævskulturbehandlet overflade giver optimal cellevedhæftning
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volumen (metrisk) Virker | 0,005 til 0,04 ml |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Vis mere |