Få mere at vide
Corning™ Lavvolumen 384-brønds sort fladbundet polystyren, ikke-behandlet mikroplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10726843 Shop alle Corning produkter
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10726843
Brand: Corning™ 3821
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til miniaturiserede 384-brønds fluorescerende homogene assays
Designet til at reducere brønd-til-brønd krydstale under fluorescerende og luminescerende analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 16 x 24
Farve Sort
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 0,005 til 0,04 ml
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Til miniaturiserede 384-brønds fluorescerende homogene assays
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Mængde 50/Cs.