Få mere at vide
Corning™ Costar™ Lavbindende plastmikrocentrifugerør
Artikelnummer. 10574391 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,7 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10574391 1,7 ml Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 10574391 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.11 DKK
    301.35 DKK / Pakke med 250
    Spare 31.76 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Har en bundet polymerteknologi, der reducerer protein- og nukleinsyrebinding, hvilket resulterer i en bedre prøvegenvinding. Corning™ Costar™ Lavbindende plastmikrocentrifuge Tubes™ modstå kræfter op til 17.000 xg.
  • Leveres usteril og kan autoklaveres.
  • Eksterne gradueringer og frostet skriveplet for nem prøveidentifikation.
  • Positivt tætningsdesign tillader gentagen åbning og lukning.
  • Flad hætteoverflade til bekvem mærkning.
  • Tåler en maksimal RCF på 17.000 x g.
  • Costar mikrocentrifugerør med lav binding har en bundet polymerteknologi, der reducerer protein- og nukleinsyrebinding, hvilket resulterer i bedre prøvegenvinding.
  • RNase-/DNase-fri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Snap Cap
Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
Lukningsfarve Neutral
Lukningsmateriale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1,7 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 250/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Snap Cap
Bund form Konisk
Maks. RCF 17,000 x g
Produkttype Mikrocentrifugerør