Få mere at vide
Corning™ Lambda Plus 1-kanals pipette, justerbar, autoklaverbar
Shop alle Corning produkter
Beskrivelse
Konstrueret til at give det højeste niveau af nøjagtighed, reproducerbarhed og komfort
Tilgængelige i enkelt-, otte- og tolv-kanals konfigurationer, alle Lambda Plus pipetter har en jævn stempelbevægelse og ekstremt lave pipeteringskræfter. Lydstyrken kan indstilles ved at dreje på enten tommelfingerhjulet eller stempelknappen, og en låsemekanisme forhindrer utilsigtet ændring. Lambda Plus-pipetterne er designet til at opretholde deres kalibrering, selv efter gentagen brug og autoklavering. En nøgle er inkluderet med hver pipette for nem intern kalibrering.
Funktioner
- Fabrikskalibreret til strengt ISO 8655 standards-3 års garanti
- Fuldt autoklaverbar og UV-bestandig
- Designet til universel pasform med alle gængse mærker af pipettespidser
- Justerbar spidsudkaster
garanti
3 år
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±1,2 til± 0,6 % |
| Certificeringer/compliance | ISO8655 |
| Kompatible tips | 200 μL spids |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med | 200μ L Tip |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Lambda Plus |
| Type | Enkanals pipette |
| Volumen (metrisk) | 20 til 200 μL |
| Til brug med (udstyr) | 200 μL spids |
| Vis mere |