Få mere at vide
Corning™ Lambda Plus 1-kanals pipette, justerbar, autoklaverbar
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11303625 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 2μ L
0,5 til 10 μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
Nøjagtighed:
±1 til± 0,6 %
±1,2 til± 0,6 %
±1,6 til± 0,8 %
±12 til± 1,5 %
±4 til± 0,5 %
±4 til± 0,8 %
Kompatible tips:
10 μL spids
1000 μL pipettespids
200 μL spids
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nøjagtighed Kompatible tips Pakningsstørrelse
11303625 0,1 til 2μ L ±12 til± 1,5 % 10 μL spids Hver
11387421 0,5 til 10 μL ±4 til± 0,5 % 10 μL spids Hver
11317431 2 til 20 μL ±4 til± 0,8 % 200 μL spids Hver
11327431 10 til 100μL ±1,6 til± 0,8 % 200 μL spids Hver
11367431 100 til 1000 μL ±1 til± 0,6 % 1000 μL pipettespids Hver
11347431 20 til 200 μL ±1,2 til± 0,6 % 200 μL spids Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11303625 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1800.00 DKK
    1679.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 120.72 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til universel pasform med alle gængse mærker af pipettespidser
Konstrueret til at give det højeste niveau af nøjagtighed, reproducerbarhed og komfort
Tilgængelige i enkelt-, otte- og tolv-kanals konfigurationer, alle Lambda Plus pipetter har en jævn stempelbevægelse og ekstremt lave pipeteringskræfter. Lydstyrken kan indstilles ved at dreje på enten tommelfingerhjulet eller stempelknappen, og en låsemekanisme forhindrer utilsigtet ændring. Lambda Plus-pipetterne er designet til at opretholde deres kalibrering, selv efter gentagen brug og autoklavering. En nøgle er inkluderet med hver pipette for nem intern kalibrering.
Funktioner
  • Fabrikskalibreret til strengt ISO 8655 standards-3 års garanti
  • Fuldt autoklaverbar og UV-bestandig
  • Designet til universel pasform med alle gængse mærker af pipettespidser
  • Justerbar spidsudkaster
garanti
3 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±12 til± 1,5 %
Certificeringer/compliance ISO8655
Kompatible tips 10 μL spids
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med 10μ L Tip
Antal kanaler 1
Produktlinje Lambda Plus
Type Enkanals pipette
Volumen (metrisk) 0,1 til 2μ L
Til brug med (udstyr) 10 μL spids
Inkluderer Nøgle er inkluderet med hver pipette for nem intern kalibrering
UV overvågning Ja
garanti 3 år